Learn More
Tellurure de gallium(II), 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11354857
1 g
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 12024-14-5 | GaTe | 197.323 g/mol
Gallium(II) telluride acts as a semiconductor is used in the electronics industry.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 12024-14-5
Formule moléculaire GaTe
Poids moléculaire (g/mol) 197.323
Numéro MDL MFCD00135536
Clé InChI OFIYHXOOOISSDN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme gallium ii telluride
CID PubChem 14496722
Nom IUPAC tellanylidénegallium
SMILES [Ga]=[Te]
Specifications
Nom chimique ou matériau Gallium(II) telluride
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 197.32
Pourcentage de pureté 99.999%
Sensibilité Moisture sensitive
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Product Title
Tellurure de gallium(II), 99,999 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals >