Learn More
Sulfate de gadolinium(III) octahydraté, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11350108
Sulfate de gadolinium(III) octahydraté, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11350108
50 g
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11350108
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042869.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Recherche cryogénique
Gadolinium(III) sulfate is used as analytical reagents, in inorganic synthesis and electronic ceramics. It is also useful in cryogenic research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13450-87-8
Formule moléculaire Gd2H16O20S3
Poids moléculaire (g/mol) 746.788
Numéro MDL MFCD00149734
Clé InChI JBFCVGZGWFIPNK-UHFFFAOYSA-H
Synonyme gadolinium iii sulfate octahydrate, digadolinium 3+ octahydrate trisulfate, gadolinium iii sulfate, gadolinium sulfate octahydrate, gadolinium sulfuric acid octahydrate, gadolinium sulfate, gadolinium sulfate-water 2/3/8, gadolinium iii sulfate octahydrate, reacton, gadolinium iii sulfate octahydrate trace metals basisAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 16211473
Nom IUPAC gadolinium(3+);trisulfate;octahydrate
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Gd+3].[Gd+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gadolinium (III) sulfate octahydrate
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 50 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,4326
Informations sur la solubilité Soluble in cold water
Poids de la formule 746.81 (602.68 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.9%
Qualité Reacton™
Odeur Odorless
Densité 4.139 g/mL
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10253631 Type de certificatCertificat d’analyse Date10/01/2025 Catalog Number042869.18,042869.09
Numéro de lotZ27K028 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/12/2024 Catalog Number042869.18,042869.09
Numéro de lotQ29F019 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/04/2022 Catalog Number042869.18,042869.09
Numéro de lotX28H016 Type de certificatCertificat d’analyse Date12/04/2022 Catalog Number042869.18,042869.09
Numéro de lotI16Z024 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2021 Catalog Number042869.18,042869.09
RUO – Research Use Only
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Sulfate de gadolinium(III) octahydraté, REacton™, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals >