Learn More
Hydrate d’hydroxyde de gadolinium(III), 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Gadolinium(III) hydroxide hydrate |
Forme physique | Poudre |
Quantité | 25 g |
Notes de pourcentage du dosage | (REO) |
Merck Index | 14,4326 |
Poids de la formule | 208.27 (Anhydrous) |
Pourcentage de pureté | 99.9% |