Learn More
Chlorure de gadolinium(III) hexahydraté, Reacton™, 99,99 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11311019
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 13450-84-5 | Cl3GdH12O6 | 371.69 g/mol
Gadolinium(III) chloride hexahydrate is employed in synthesis and NMR studies of the paramagnetic GdPCTA-[12] and GdPCTA-[13] complexes with possible use as contrast agents for magnetic resonance imaging..
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13450-84-5
Formule moléculaire Cl3GdH12O6
Poids moléculaire (g/mol) 371.69
Numéro MDL MFCD00149732
Clé InChI PNYPSKHTTCTAMD-UHFFFAOYSA-K
Synonyme gadolinium chloride hexahydrate, gadolinium trichloride hexahydrate, unii-261ex557hi, gadolinium chloride, hydrate 1:6, gadolinium chloride gdcl3 , hexahydrate, gadolinium chloride gdcl3 , hexahydrate 8ci,9ci, gadolinium 3+ trichloride hexahydrate, gadolinium iii chloridehexahydrate, gadolinium chloride, hexahydrate,, gadolinium iii chloride hexahydrate, reacton reo
CID PubChem 197915
SMILES O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Gd+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Gadolinium(III) chloride hexahydrate
Couleur Blanc
Forme physique Agrégats cristallins
Quantité 100 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Merck Index 14,4326
Informations sur la solubilité soluble in water.
Nom IUPAC gadolinium(3+) ; trichlorure ; hexahydrate
Poids de la formule 371.70 (263.61 Anhydrous)
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Reacton™
Odeur Characteristic
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.424 g/mL