Learn More
GABARAPL1 Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 1E10F6, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
136.48CHF - 385.92CHF
Spécification
Antigène GABARAPL1
Clone 1E10F6
Concentration 1 mg/mL
Applications Western Blot
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16858355
Afficher les documents
Proteintech
66458-1-IG-20UL
20 μL
136.48CHF
20µL
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
16848355
Afficher les documents
Proteintech
66458-1-IG-150UL
150 μL
385.92CHF
150µL
Il en reste null
En stock
Ajouter au panier
Description
Description
Increases cell-surface expression of kappa-type opioid receptor through facilitating anterograde intracellular trafficking of the receptor.
Spécification
Spécification
GABARAPL1
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
APG8 LIKE, APG8L, ATG8, ATG8L, GABARAPL1, GEC 1, GEC1
Gabarapl1
IgG1
Protein G
Antibody
1E10F6
Western Blot
Unconjugated
Mouse
Mouse, Rat, Pig, Human
Q0VGK0, Q8R3R8, Q9H0R8
100462751, 23710, 57436, 689161
GABARAPL1 Fusion Protein Ag1473
Primary
-20°C
GABARAPL1