Learn More
G3BP1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène G3BP1
Concentration 0.25 mg/mL
Applications Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16841084
Afficher les documents
Proteintech
13057-2-AP-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16831084
Afficher les documents
Proteintech
13057-2-AP-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
May be a regulated effector of stress granule assembly. Phosphorylation-dependent sequence-specific endoribonuclease in vitro. Cleaves exclusively between cytosine and adenine and cleaves c-myc mRNA preferentially at the 3′UTR. ATP- and magnesium-dependen
Spécification
Spécification
G3BP1
Immunocytochemistry, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Rat, Mouse, Human
P97855, Q13283
10146, 171092, 27041
G3BP1 Fusion Protein Ag3728
Primary
-20°C
G3BP1
0.25 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
G3BP, G3BP 1, G3BP1, HDH VIII
G3bp1
IgG
Antigen Affinity Chromatography