Learn More
FUT7 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | FUT7 |
---|---|
Concentration | 0.47 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16858254
|
Proteintech
18197-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16848254
|
Proteintech
18197-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
May catalyze alpha-1,3 glycosidic linkages involved in the expression of sialyl Lewis X antigens.Spécification
FUT7 | |
Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Rat, Mouse | |
Q11130, Q11131 | |
14347, 2529, 296564 | |
FUT7 Fusion Protein Ag12475 | |
Primary | |
-20°C | |
FUT7 |
0.47 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Alpha (1,3) fucosyltransferase, Fuc TVII, Fucosyltransferase 7, Fucosyltransferase VII, FucT VII, FUT7, Selectin ligand synthase | |
Fut7 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |