Learn More
Molecular Probes™ Fura-2, Pentasodium Salt, cell impermeant
Fura-2, sel pentasodique, imperméant aux cellules
Marque: Molecular Probes™ F6799
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Fura-2, sel de pentasodium est un indicateur de calcium intracellulaire qui est ratiométrique et excitable par la lumière UV. Cette forme de sel hydrosoluble est utile pour le chargement intracellulaire par microinjection, perfusion à partir d’une pipette de patch ou absorption induite par notre réactif de charge cellulaire pinocytique Influx (I-14402).
Spécification
Stocker au congélateur (entre -5°C et -30°C) à l’abri de la lumière. | |
Microscope à fluorescence, microphotomètre, cytomètre en flux, Microphotometer, Cytomètre en flux | |
Fluorescent à base de colorants | |
Température ambiante |
Fluorescence | |
Indicateur de calcium | |
1 mg |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu