Learn More
OHAUS™ Frontier™ 5707 Multi Centrifuge
Reliable compact low-speed centrifuge for processing small numbers of blood collection and urine tubes or standard conical tubes. Designed with convenient operation the FC5707 features a uniquely designed splash-proof front panel with Touch-Wheel control on an intuitive interface.
1440.00€
Spécification
Vitesse max. 6,800 rpm
FCR max. 4,445 x g
Réfrigéré No
Vitesses réglables 200 to 6800 rpm
Affichage LCD rétro-éclairé, 2 lignes
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Capacité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Capacité Prix Quantité et disponibilité  
16241742
Afficher les documents Détails de la promotion
OHAUS™
30393189
8 x 15 mL
1440.00€
1 unité
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
30130259
Afficher les documents
OHAUS™
83041073
4 x 50 ml RB/FA ou 4 x 15 ml RB/FA
1440.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
Designed for easy operations and great user experience
  • Easy-to-Use touch-wheel interface for parameter adjustments
  • Convenient interface shows both set and actual parameters
  • One-touch toggling between RPM/RCF, Acc/Dec
  • Double-line LCD display with light blue backlight
  • Audible signal at the end of each run with melody
  • 10 acceleration/deceleration settings
  • 99 memory sets to quickly store and recall commonly used parameters
Safety features enclosed within small footprint
  • Microprocessors control to help prevent accidents and protect both the user and the equipment
  • Rotor imbalance sensor systems stops the unit when it detects an imbalanced load
  • Sturdy mechanical lid with locking system
Flexible rotor selections and kits to cover wide range of general laboratory and diagnostic applications
  • Maintenance-free induction motor produces maximum G-force of 4445 x g
  • Speeds up to 6800 rpm and quick spin for short runs
  • Angle rotor which can handle 8 x 15 mL RB or 4 x 15 mL FA tubes or Angle combi rotor which can handle 4 x 15 mL or 4 x 50 mL RB/FA tubes
Spécification
Spécification
6,800 rpm
No
LCD rétro-éclairé, 2 lignes
14 in.
99 Programs
CE, FCC
50 W
Centrifuge
100/230 V
356,00 mm
Yes
10,000 kg
100/230 V
4,445 x g
200 to 6800 rpm
236 mm
356 mm
≤60±2 dBA
10.9 in.
CE, FCC
356 x 277 x 236 mm
14 in.
200 à 6 800 tr/min
236 x 277 x 356 mm
Frontier 5000 Series Multi