Learn More
Poulten & Graf GmbH Seringue en verre et en métal FORTUNA™ OPTIMA™ avec pointe Luer-Lock
La seringue en verre et en métal Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ OPTIMA™ avec pointe Luer-Lock est utilisée pour mesurer et distribuer les liquides.
Marque:  Poulten & Graf GmbH 7 24041
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10333951
  • 257.00€ / 1 pièce
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Avec pointe Luer-lock
  • Avec piston en acier
  • Interchangeable
  • Réservé à un usage technique uniquement
Spécification
Spécification
Autoclavable
Transparent
Oui
Non
Seringue en verre et en métal
20 mL
Oui
Neutral Glass, Neutral Glass (Barrel), Nickel-plated Brass (Tip), Steel (Plunger)
Seringue en verre et en métal avec pointe Luer-Lock
Seringue en verre et en métal
Ambré
1
Luer-Lock