Learn More
Poulten & Graf GmbH Seringue en verre et en métal FORTUNA™ OPTIMA™ avec pointe Luer-Lock
La seringue en verre et en métal Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ OPTIMA™ avec pointe Luer-Lock est utilisée pour mesurer et distribuer les liquides.
Marque: Poulten & Graf GmbH 7 24044
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Avec pointe Luer-lock
- Avec piston en acier
- Interchangeable
- Réservé à un usage technique uniquement
Spécification
Autoclavable | |
Transparent | |
Oui | |
Non | |
Seringue en verre et en métal | |
30 mL | |
Oui |
Neutral Glass, Neutral Glass (Barrel), Nickel-plated Brass (Tip), Steel (Plunger) | |
Seringue en verre et en métal avec pointe Luer-Lock | |
Seringue en verre et en métal | |
Ambré | |
1 | |
Luer-Lock |