Learn More
Acide formique dans l’eau, 0,1 %, LC/MS BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Code produit. 10771434
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Verre
Conditionnement:
1L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour des applications plus courantes, ce mélange de solvants LC / MS est testé de manière fonctionnelle et optimisé pour un minimum d’impuretés et de lignes de base sans interférence, ce qui donne des performances fiables dans la phase mobile, à chaque fois.
Les solvants / réactifs de haute pureté offrent des performances optimales avec un risque minimal de contaminants pouvant limiter la précision et la productivité, et ils maximisent la sensibilité et la puissance de détection des instruments.
  • Optimisé pour l’application et testé pour améliorer la puissance de séparation et la reproductibilité
  • Pour une utilisation dans des applications LC / MS plus courantes
  • Testé pour ESI+, absorbance UV-VIS, métaux à l’état de traces, résidus après évaporation, dosage et adéquation LC / MS globale
Spécification
Absorbance Max. 0,1 à 240 nm, Max. 0,01 à 260 nm
Nom chimique ou matériau Formic acid
CAS 64-18-6, 7732-18-5
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 100°C
Plage de pourcentage du dosage 0.095 - 0.105%
Notes de pourcentage du dosage v/v
Formule moléculaire CH2O2
Formule linéaire HCOOH
Synonyme methanoic acid, formylic acid, aminic acid, bilorin, hydrogen carboxylic acid, formisoton, myrmicyl, formira, acide formique, collo-bueglatt
Informations sur la solubilité Fully miscible in water
Clé InChI BDAGIHXWWSANSR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(=O)O
Nom IUPAC methanol
Poids moléculaire (g/mol) 46.025
CID PubChem 284
ChEBI CHEBI:30751
Poids de la formule 46.03g/mol
Pourcentage de pureté 0.1%
Qualité LC-MS BAKER ANALYZED™
Densité 1,0 g/cm3
Quantité 1 L
Conditionnement Verre
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation Max. 5 ppm
Tension de vapeur 1,10 hPa (50°C)