Learn More
Acide formique dans l’acétonitrile, 0,1 %, LC / MS BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Code produit. 13245503
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
Verre
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Pour des applications plus courantes, ce mélange de solvants LC / MS est testé de manière fonctionnelle et optimisé pour un minimum d’impuretés et de lignes de base sans interférence, ce qui donne des performances fiables dans la phase mobile, à chaque fois.
Les solvants / réactifs de haute pureté offrent des performances optimales avec un risque minimal de contaminants pouvant limiter la précision et la productivité, et ils maximisent la sensibilité et la puissance de détection des instruments.
  • Optimisé pour l’application et testé pour améliorer la puissance de séparation et la reproductibilité
  • Pour une utilisation dans des applications LC / MS plus courantes
  • Testé pour ESI+, absorbance UV-VIS, métaux à l’état de traces, résidus après évaporation, dosage et adéquation LC / MS globale
Spécification
Absorbance Max. 0,1 à 240 nm, Max. 0,01 à 260 nm
Nom chimique ou matériau Formic acid
Point de fusion 0°C
Point d’ébullition 81°C
CAS 75-05-8, 64-18-6
Plage de pourcentage du dosage 0.095 - 0.105%
Notes de pourcentage du dosage v/v
Formule moléculaire CH2O2
Formule linéaire HCOOH
Synonyme Methanoic acid, Carbonous Acid, Oxomethanol
Informations sur la solubilité Fully miscible in water
Poids de la formule 46.03g/mol
Pourcentage de pureté 0.1%
Qualité LC-MS BAKER ANALYZED™
Densité 0,9 g/cm3
Quantité 1 L
Limite d’explosion 4,4 à 16,0 % par vol
Point d’éclair 5°C
Température d’allumage 525°C
Conditionnement Verre
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation Max. 5 ppm
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H332-Nocif par inhalation.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P241-Utiliser du matériel électrique/de ventilation/d'éclairage/ antidéflagrant.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.