Learn More
Formaldéhyde, pur, solution à 10 % (v/v) dans 0,9 % de solution de chlorure de sodium, Fisher Chemical
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
5 L
Conditionnement:
Récipient en plastique
Spécification
Spécification
Forme physique | Liquide |
Quantité | 5 L |
Numéro MDL | 3274 |
Conditionnement | Récipient en plastique |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Formaldehyde solution 10% v/v in 0.9% NaCl solution
- Dangers
- Sensibilisation cutanée Catégorie 1
- Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
- H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
- H350-Peut provoquer le cancer.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- MIXTURE LIST-Contient: Formaldehyde, Methylalcohol, Sodium chloride