Learn More
Foamtec MiraWIPE™ Wipers
Suitable for disinfection of vacuum chambers, medical devices and cleanrooms
sur devis
Spécification
Type de produit Cleanroom Wipe
Matériau Polyester
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Dimensions (L x l) Quantité d’emballage Bords Certifications/Conformité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Dimensions (L x l) Quantité d’emballage Bords Certifications/Conformité Prix Quantité et disponibilité  
15193504
Encompass
Afficher les documents
Foamtec
HT5790S
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) 150 Wipers/Bag Extra wide sealed Classe ISO 4
sur devis
1200 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
15113514
Encompass
Afficher les documents
Foamtec
HT5790S-25
9 x 9 in (22,86 x 22,86 cm) 25 Wipers/Bag Extra wide sealed Classe ISO 4
sur devis
1000 pièces
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
N/A
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Description
Description
MiraWIPE™ wipers feature a non-symmetrical micro fiber structure allows them to scrub microbial biofilms and sporicidal residues.
  • Made of continuous filament micro denier, super soft polyester/nylon textile
  • High absorbency and contamination pickup
  • Abrasion resistant, no-run, no-stretch fabric to minimize In-Use Particles from the face of the wiper
  • Available in configurations to meet Class 1-1000 applications
Spécification
Spécification
Cleanroom Wipe
Polyester
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.