Learn More
OHAUS™ Portoir pour tubes à essai en mousse
Portoir pour tubes à essai en mousse OHAUS™ conçu pour maintenir les tubes solidement en place.
41.00€ - 51.25€
Spécification
Type de produit | Rack pour tubes à essai |
---|---|
Matériau | Mousse |
Dimensions (L x l) | 140 x 241 mm |
Code produit | Marque | Couleur | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Couleur | Capacité | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15702659
|
OHAUS™
30400238 |
Gris | Tubes de 10 mm |
41.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
15712659
|
OHAUS™
30400239 |
Bleu | Tubes de 12 mm |
41.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
15722659
|
OHAUS™
30400240 |
Jaune | Tubes de 13 mm |
41.00€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
15732659
|
OHAUS™
30400241 |
Vert | Tubes de 16 mm |
51.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
15752659
|
OHAUS™
30400243 |
Blanc | Tubes de 25 mm |
51.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
15742659
|
OHAUS™
30400242 |
Rouge | 15 tubes de 50 ml |
51.25€
1 pièce |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
|||
Description
- Fabrication en mousse
- Pour une utilisation avec des tubes de différentes tailles
Spécification
Rack pour tubes à essai | |
Mousse | |
140 x 241 mm |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.