Learn More
Memmert™ Ensemble encastrable sans fentes d’air pour UN30
Cadre en acier inoxydable qui couvre l’écart entre l’étuve et l’ouverture murale.
Marque:  Memmert™ UN30B29729
Code produit. 17510066
  • 175.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-06-2025
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Acier inoxydable
  • Sans fentes d’air
  • Clarification technique requise
Spécification
Spécification
Étuve UN30
Unité à encastrer
Acier inoxydable
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales