Learn More
Fluorescéine, acide libre, réactif. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
Reag. Ph. EUR., acide libre
70.55€
Identifiants chimiques
CAS | 2321-07-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C20H12O5 |
Poids moléculaire (g/mol) | 332.31 |
Numéro MDL | MFCD00005050 |
Clé InChI | GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N |
CID PubChem | 16850 |
ChEBI | CHEBI:31624 |
Nom IUPAC | 3’,6’-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9’-xanthène]-1-un |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15623820
|
Honeywell-Fluka
32615-100G |
100 g | Bouteille en plastique |
70.55€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
2321-07-5 | |
332.31 | |
GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:31624 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O |
C20H12O5 | |
MFCD00005050 | |
16850 | |
3’,6’-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9’-xanthène]-1-un |
Spécification
Fluorescein | |
Reag. Ph. Eur. | |
C20H12O5 | |
NONH for all modes of transport | |
GNBHRKFJIUUOQI-UHFFFAOYSA-N | |
3’,6’-dihydroxyspiro[2-benzofuran-3,9’-xanthène]-1-un | |
16850 | |
332.31g/mol | |
Passes test for UV spectrum | |
Marron |
314°C to 316°C | |
2321-07-5 | |
MFCD00005050 | |
94324 | |
C1=CC=C2C(=C1)C(=O)OC23C4=C(C=C(C=C4)O)OC5=C3C=CC(=C5)O | |
332.31 | |
CHEBI:31624 | |
Odourless | |
Acid Yellow 73 |
Safety and Handling
P305 + P351 + P338
H319
missing translation for 'einecsNumber' : 219-031-8
missing translation for 'rtecsNumber' : LM5075000