Learn More
Cole-Parmer™ Fluke™ Thermocouple Thermometer with Single Input
Rugged design with splash- and dust-resistant housing
Marque:  Cole-Parmer™ 91500-04
Code produit. 11860130
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Dual backlit display provides readout of channel temperature, differential temperature (dual-input models) and minimum/maximum/average readings with time stamp.
  • Readout in °F, °C, or Kelvin (K).
  • Meters are ruggedly designed with a splash- and dust-resistant housing.
  • Sleep mode increases battery life.
  • Includes one type K bead thermocouple per input channel and protective holster.
Spécification
Spécification
6 in.
0,1° ; 1° au-dessus de 1000°
-418°F to +2501°F
1000 hr.
±0.05% of reading 0.5°F ( 0.3°C)
Type J, Type K, Type T
Thermocouple Thermometer with Single Input
-250°C to +1372°C
3 x AA
LCD