Learn More
Thermo Scientific Chemicals Flucloxacilline, sel de sodium, 98 %
Code produit. 15585196
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Une licence est requise pour acheter ce produit; ARRETE ROYAL DU 12 AVRIL 1974.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Une licence est requise pour acheter ce produit; ARRETE ROYAL DU 12 AVRIL 1974.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1847-24-1
Formule moléculaire C19H16ClFN3NaO5S
Poids moléculaire (g/mol) 475.85
Numéro MDL MFCD01682108
Clé InChI OTEANHMVDHZOPB-SLINCCQESA-M
CID PubChem 101643208
ChEBI CHEBI:31615
SMILES [Na+].CC1=C(C(=O)N[C@H]2[C@H]3SC(C)(C)[C@@H](N3C2=O)C([O-])=O)C(=NO1)C1=C(F)C=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Flucloxacillin, sodium salt
Type Flucloxacillin Sodium Salt
Point de fusion 176.0°C to 178.0°C
Spectre IR Authentique
Perte à la dessiccation 4.5% max.
Rotation spécifique +158° to +168° (20°C, 589nm) (c=1, water) On dry substance
Quantité 5 g
Point d’éclair >110°C
Point d’ébullition 677,0°C
Nom IUPAC sodium (2S,5R,6R)-6-[3-(2-chloro-6-fluorophényl)-5-méthyl-1,2-oxazole-4-amido]-3,3-diméthyl-7-oxo-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylate
Poids de la formule 475.86
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Flucloxacillin, sodium salt
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .