Learn More
Cole-Parmer™ Tubulure Flexelene™ 135C
Utilisez Flexelene 135C pour les procédés ou travaux en laboratoire nécessitant des certifications strictes.
Marque:  Cole-Parmer™ 96181-10
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11759629
  • 856.00€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 17-12-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Sans ADI et DEHP pour obtenir plus haut niveau de pureté pendant le traitement.
  • Flexelene 135C est une tubulure idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, des sciences de la vie, de recherche et à usage général en laboratoire.
  • Translucide, sans plastifiants, latex ou acétate de vinyle.
  • Flexelene 135C est également exempte de composants d’origine animale.
  • Tubulure flexible en matériaux non allergéniques.
  • Substances extractibles et lixiviables très faible.
  • Conforme aux exigences de la FDA et aux normes USP classe VI.
  • Flexelene 135C comporte seulement des additifs conformes aux normes EP 3.1.3 et 3.1.6.
  • La résine de base est conforme à la directive CE 202/72/EC.
  • Conçue en fonction des besoins de la biotransformation et de l’industrie pharmaceutique.
  • Stérilisation : autoclave, oxyde d’éthylène, irradiation électronique ou irradiation aux rayons gamma.
Spécification
Spécification
3A ; NSF-51 ; sans DEHP ; sans phtalate ; USP ; sans produits d’origine animale ; Pharmacopée européenne ; FDA ; NSF-61
Autoclavable
Flexelene
50 pieds
3,175 mm
–46deg;F
50 pi/boîte.
Translucide
275°F
Sans plastifiant, latex ou acétate de vinyle, le Flexelene 135 C est également exempt d’ingrédients d’origine animale. Cette tubulure flexible est composée de matériaux non allergéniques et contient des substances extractibles et lixiviables ultra-faibles.
12,8 mm
19,1 mm
15,2 m
Flexelene 135C est une tubulure idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, des sciences de la vie, de recherche et à usage général en laboratoire.
-43°C
En autoclave, à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation électronique ou aux rayons gamma.
17°psi
135°C