Learn More
Cole-Parmer™ Tubulure Flexelene™ 135C
Utilisez Flexelene 135C pour les procédés ou travaux en laboratoire nécessitant des certifications strictes.
Marque:  Cole-Parmer™ 96181-04
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 11729629
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Sans ADI et DEHP pour obtenir plus haut niveau de pureté pendant le traitement.
  • Flexelene 135C est une tubulure idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, des sciences de la vie, de recherche et à usage général en laboratoire.
  • Translucide, sans plastifiants, latex ou acétate de vinyle.
  • Flexelene 135C est également exempte de composants d’origine animale.
  • Tubulure flexible en matériaux non allergéniques.
  • Substances extractibles et lixiviables très faible.
  • Conforme aux exigences de la FDA et aux normes USP classe VI.
  • Flexelene 135C comporte seulement des additifs conformes aux normes EP 3.1.3 et 3.1.6.
  • La résine de base est conforme à la directive CE 202/72/EC.
  • Conçue en fonction des besoins de la biotransformation et de l’industrie pharmaceutique.
  • Stérilisation : autoclave, oxyde d’éthylène, irradiation électronique ou irradiation aux rayons gamma.
Spécification
Spécification
3A ; NSF-51 ; sans DEHP ; sans phtalate ; USP ; sans produits d’origine animale ; Pharmacopée européenne ; FDA ; NSF-61
Autoclavable
Flexelene
50 pieds
1,6 mm
–46deg;F
50 pi/boîte.
Translucide
275°F
Sans plastifiant, latex ou acétate de vinyle, le Flexelene 135 C est également exempt d’ingrédients d’origine animale. Cette tubulure flexible est composée de matériaux non allergéniques et contient des substances extractibles et lixiviables ultra-faibles.
4,8 mm
7,9 mm
15,2 m
Flexelene 135C est une tubulure idéale pour les applications pharmaceutiques, biotechnologiques, des sciences de la vie, de recherche et à usage général en laboratoire.
-43°C
En autoclave, à l’oxyde d’éthylène ou par irradiation électronique ou aux rayons gamma.
22°psi
135°C