Learn More
Heidolph instruments Couplage flexible
Couplage d’agitateur flexible pour arbres de 6 mm-10 mm, idéal pour la recherche, les sciences, les laboratoires et d’autres environnements.
Marque:  Heidolph instruments 509-03000-00
Code produit. 10478971
  • 190.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 03-06-2025
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Couplage d’agitateur flexible pour arbres de 6 mm-10 mm
  • Inclut un goujon de serrage pour l’arbre d’agitateur à utiliser avec des arbres d’un diamètre maximal de 10 mm
  • Accessoires pour agitateurs verticaux
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
6-10 mm
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales