Learn More
Thermo Scientific Chemicals Flavine adénine dinucléotide, sel disodique
CAS: 84366-81-4 | C27H31N9Na2O15P2 | 829.52 g/mol
130.00€ - 389.00€
Identifiants chimiques
CAS | 84366-81-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C27H31N9Na2O15P2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 829.52 |
Numéro MDL | MFCD00151217 |
Clé InChI | XLRHXNIVIZZOON-SJFBGTSINA-L |
Synonyme | flavin adenine dinucleotide disodium, unii-67u7uhj04c, flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate, riboflavin 5'-adenosine diphosphate disodium salt, flavin adenine dinucleotide disodium salt, fad-na2, flavine adenine dinucleotide, fad sodium, flavin adenine dinucelotide, fad tn |
CID PubChem | 131675332 |
Nom IUPAC | disodique ; [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurine-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-yl]méthoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4S)-5-(7,8-diméthyle-4-oxido-2-oxobenzo[g]ptéridine-10-yl)-2,3,4-trihydroxypentyl] phosphate ; hydrate |
SMILES | [Na+].[Na+].CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)N3C=NC4=C(N)N=CN=C34)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10409301
|
Thermo Scientific Chemicals
347212500 |
250 mg | Flacon en verre |
130.00€
250mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10127553
|
Thermo Scientific Chemicals
347210010 |
1 g | Flacon en verre |
389.00€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
84366-81-4 | |
829.52 | |
XLRHXNIVIZZOON-SJFBGTSINA-L | |
131675332 | |
[Na+].[Na+].CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)N3C=NC4=C(N)N=CN=C34)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1 |
C27H31N9Na2O15P2 | |
MFCD00151217 | |
flavin adenine dinucleotide disodium, unii-67u7uhj04c, flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate, riboflavin 5'-adenosine diphosphate disodium salt, flavin adenine dinucleotide disodium salt, fad-na2, flavine adenine dinucleotide, fad sodium, flavin adenine dinucelotide, fad tn | |
disodique ; [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurine-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-yl]méthoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4S)-5-(7,8-diméthyle-4-oxido-2-oxobenzo[g]ptéridine-10-yl)-2,3,4-trihydroxypentyl] phosphate ; hydrate |
Spécification
Flavin adenine dinucleotide disodium salt | |
Jaune à orange | |
C27H31N9Na2O15P2 | |
flavin adenine dinucleotide disodium, unii-67u7uhj04c, flavin adenine dinucleotide disodium salt hydrate, riboflavin 5'-adenosine diphosphate disodium salt, flavin adenine dinucleotide disodium salt, fad-na2, flavine adenine dinucleotide, fad sodium, flavin adenine dinucelotide, fad tn | |
90% (lambda min. 450nm, pH 7), molar absorptivity 11300 +/- 4%, on dry substance | |
[Na+].[Na+].CC1=C(C)C=C2N(C[C@H](O)[C@H](O)[C@H](O)COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OC[C@H]3O[C@H]([C@H](O)[C@@H]3O)N3C=NC4=C(N)N=CN=C34)C3=NC(=O)NC(=O)C3=NC2=C1 | |
829.52 | |
829.52 |
84366-81-4 | |
Authentique | |
MFCD00151217 | |
Solubility in water: 5g/L | |
XLRHXNIVIZZOON-SJFBGTSINA-L | |
disodique ; [[(2R,3S,4R,5R)-5-(6-aminopurine-9-yl)-3,4-dihydroxyoxolane-2-yl]méthoxy-hydroxyphosphoryl] [(2R,3S,4S)-5-(7,8-diméthyle-4-oxido-2-oxobenzo[g]ptéridine-10-yl)-2,3,4-trihydroxypentyl] phosphate ; hydrate | |
131675332 | |
Poudre |
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 282-733-8
- Flavin adenine dinucleotide disodium salt