Learn More
SCAT Bidon plat
En raison de leur conception plate, les boîtes plates SCAT ont été spécialement conçues pour être utilisées dans des espaces confinés comme des armoires, des étagères, des tiroirs ou des réfrigérateurs, car leur hauteur est structurellement faible.
38.40€ - 265.00€
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Taille du bouchon | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10561001
|
SCAT
107709 |
8 L | B63 | 375 x 305 x 165 mm |
265.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 10-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
10211900
|
SCAT
107713 |
20 L | S70/71 | 283 x 376 x 292 mm |
38.40€
1 pièce |
Expédition estimée: 01-07-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||
Description
- En PEHD ou PP robuste et résistant à tous les solvants couramment utilisés en laboratoire
- Disponible avec des filetages B63 ou S70/71 et possibilité d’adaptation à de nombreuses autres tailles de filetage à l’aide d’un adaptateur
- Disponible en boîte compacte de 8 L ou en boîte plus volumineuse de 20 L
Les boîtes plates SCAT sont parfaites pour ne pas renoncer à un stockage sécurisé même lorsque l’espace est limité, car elles peuvent être intégrées à des meubles de laboratoire pour économiser de la place. Les boîtes plates SCAT sont également disponibles de manière optimale avec l’approbation UN-Y pour le stockage de marchandises dangereuses ou avec un robinet intégré pour la vidange en toute sécurité.
Spécification
Blanc (translucide) | |
Boîte |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.