Learn More
Grant Instruments™ Plateau pour flacons pour bains-marie à agitation Grant
Doté de trous filetés pour accueillir les pinces de flacons ou les supports pour plaques DeepWell (= 2 ml). Le plateau pour flacon ™ pour bains-marie à agitation Grant sont compatibles avec les supports de plaque et les racks SR ou peuvent être utilisés seuls pour intégrer des sacs et des récipients divers.
Marque: Grant Instruments™ TF18
340.00 EUR valable jusqu'au 2025-12-31
Utilisez le code promo "25339" pour bénéficier de cette offre.
Description
Doté de trous filetés pour accueillir les pinces de flacons ou les supports pour plaques DeepWell (= 2 ml). Le plateau pour flacon ™ pour bains-marie à agitation Grant sont compatibles avec les supports de plaque et les racks SR ou peuvent être utilisés seuls pour intégrer des sacs et des récipients divers.
- Convient aux flacons de 25 à 1000 ml
- Pour une utilisation avec les modèles de bain-marie à agitation suivants :
- LSB12
- LSB18
- OLS26
- Compatible avec les supports de plaques SH ou les racks SR
- Plateau pour tubes à essai TF26 également compatible avec les racks SR
- Peut être utilisé seul pour accueillir des sachets et des récipients divers.
Spécification
25 à 1 000 ml | |
LSB18 | |
Plateau pour flacon |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.