Learn More
FKBP52 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 22623-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16802015
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
The function of this protein remains unknown.
Spécification
Spécification
FKBP52
Polyclonal
Unconjugated
FKBP4
51 kDa FK506 binding protein, 52 kDa FK506 binding protein, 52 kDa FKBP, 59 kDa immunophilin, FK506 binding protein 4, FK506 binding protein 4, 59kDa, FKBP 4, FKBP 52, FKBP4, FKBP51, FKBP52, FKBP59, HBI, HSP binding immunophilin, Hsp56, Immunophilin FKBP52, p52, p59, PPIase, PPIase FKBP4, Rotamase
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
2288
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.19 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q02790
FKBP4
FKBP52 Fusion Protein Ag18704
150 μL