Learn More
Fisherbrand™ Béchers en polypropylène à usage unique
Très résistant aux acides forts, aux solvants organiques et à d’autres réactifs de laboratoire courants
Marque: Fisherbrand™ FB0129110
Description
La construction nervurée permet un empilage sans adhérence
- Lèvre spéciale “anti-gouttes”
- La base permet au bécher de rester à plat pendant l’utilisation
- Gradués en ml et en oz.
Spécification
50 ml | |
Hautement résistants aux acides forts, aux solvants organiques et autres réactifs de laboratoire courants | |
5 mL | |
Autoclavable | |
Oui |
Polypropylène | |
Bec verseur | |
Bécher | |
Oui |