Learn More
Fisherbrand™ Gants d’inspection légers en fil d’Écosse de coton
Idéal pour les travaux d’inspection généraux ou pour une utilisation en doublure sous des gants étanches non doublés.
9.00€ - 10.60€
Spécification
Coating Material | Sans revêtement |
---|---|
Couleur | Blanc |
Hand | Ambidextres |
Matériau | Coton |
À utiliser avec (application) | Inspection, assemblage électronique |
Alertes:
En raison d’une forte augmentation de la demande, le délai de livraison de cet article peut être supérieur au délai indiqué
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
12865393
|
Fisherbrand™
19013538 |
M |
9.00€
12 pièces |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible ![]() |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
30280310
|
Fisherbrand™
19013540 |
Jumbo |
10.60€
12 pièces |
Expédition estimée: 28-08-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
- 100% cotton lisle gloves
- Two-piece construction
- Wear alone for inspection purposes
- Can be used as liners under liquid proof gloves
- Ambidextrous
Spécification
Sans revêtement | |
Ambidextres | |
Inspection, assemblage électronique |
Blanc | |
Coton |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.