Learn More
Fisherbrand™ Insert plat en mousse pour agitateur à vortex à usage intensif
Pour une utilisation avec les agitateurs à vortex à usage intensif.
Marque:  Fisherbrand™ 80863019
Code produit. 15549014
  • 37.40€ / 1 pièce
Il en reste null
Expédition estimée: 19-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Idéal pour les applications personnalisées
  • Peut être coupé ou percé selon vos spécifications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Insert en mousse plat
Mousse
Agitateur à vortex à usage intensif
Support universel