Learn More
Fisher BioReagents™ Nucléotides
Nucléotides pour PCR avec un niveau de pureté > 98 % de triphosphate
Marque:  Fisher BioReagents™ BP2562-4
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10410274
  • 114.00€ / 400µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Testé fonctionnellement en PCR
  • Peut être utilisé dans les applications de séquençage de didésoxy, de mutagénèse et de synthèse d’ADNc
  • Sans DNase, RNase et protéase
  • PCR dNTP Mix est une solution de dATP, dCTP, dGTP et dTTP
  • Le kit DdTP contient un tube de dATP, dCTP, dGTP et dTTP (4 tubes / kit)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Liquide
555,1
100 mM
400 μl
Séquençage didésoxy, mutagénèse et synthèse d’ADNc
7 à 7,5
dCTP
>98%
Incolore
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
Safety and Handling
Safety and Handling
Identifiant produit
  • 2'-Deoxycytidine-5'-triphosphate, sodium salt