Learn More
Fisher BioReagents™ Nucléotides
Nucléotides pour PCR avec un niveau de pureté > 98 % de triphosphate
Marque:  Fisher BioReagents™ BP2561-4
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 10152863
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Testé fonctionnellement en PCR
  • Peut être utilisé dans les applications de séquençage de didésoxy, de mutagénèse et de synthèse d’ADNc
  • Sans DNase, RNase et protéase
  • PCR dNTP Mix est une solution de dATP, dCTP, dGTP et dTTP
  • Le kit DdTP contient un tube de dATP, dCTP, dGTP et dTTP (4 tubes / kit)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Liquide
595.1
100 mM
400 μl
Séquençage didésoxy, mutagénèse et synthèse d’ADNc
7 à 7,5
dGTP
>98%
Incolore