Learn More
Epredia™ Fibrinogen Antibody
Perform rapid and inexpensive assessment of tissues with Epredia™ Fibrinogen, FITC Labeled Antibody, designed specifically for immunofluorescence staining.
Marque:  Epredia™ RB-1924-R2
Code produit. 12663167
Cet article n'est plus commercialisé et n'est donc pas disponible. Consultez le produit pour voir les alternatives possibles ou contactez notre support technique au 056 260 260.
Voir les produits de remplacement »
Découvrez plus d'offres spéciales
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Host Species: Rabbit
Species Reactivity: Reacts with fibrinogen plasma protein including fibrinogen fragments D, E, X and Y.
Immunogen: Fibrinogen isolated from human serum
Positive Control: Lymph node, spleen, liver, kidney or skin fixed and processed in the same manner as the test specimen
Cellular Localization: Lymphatic tissues, liver or in various types of diseased skin or kidney tissue
Recommended for:
  • Immunofluorescence
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Fibrinogen
Polyclonal
FITC
Fibrinogen isolated from human serum
IVD
Primary
Prediluted
Immunofluorescence
Polyclonal
Rabbit
2 mL
Cancer and Tumor Biology
Human
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales