Learn More
FIBP Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke: Proteintech 15968-1-AP-150UL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Acidic fibroblast growth factor is mitogenic for a variety of different cell types and acts by stimulating mitogenesis or inducing morphological changes and differentiation. The FIBP protein is an intracellular protein that binds selectively to acidic fibroblast growth factor (aFGF). It is postulated that FIBP may be involved in the mitogenic action of aFGF. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Spezifikation
FIBP | |
Polyclonal | |
Unconjugated | |
FIBP | |
FGFIBP, FIBP, FIBP 1 | |
Rabbit | |
Antigen Affinity Chromatography | |
RUO | |
58249, 9158 | |
-20°C | |
Liquid |
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
0.17 mg/mL | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
O43427, Q9JI19 | |
Fibp | |
FIBP Fusion Protein Ag8743 | |
150 μL | |
Primary | |
Human, Mouse | |
Antibody | |
IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur