Learn More
Solution d’indicateur de ferroïne, 0,025M, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
Conditionnement:
Bouteille en verre
Conditionnement:
250mL
50mL
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Ferroin indicator solution |
Point de fusion | 0°C |
Point d’ébullition | 100°C |
Formule linéaire | [Fe(C12H8N2)3]SO4 |
Numéro UN | NONH for all modes of transport |
Poids de la formule | 692.52g/mol |
Odeur | Odorless |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Densité | 1.006g/mL at 20°C |
Couleur | Rouge |
Afficher plus |
Safety and Handling
Identifiant produit
- Ferroin indicator solution
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- MIXTURE LIST-Contient: Tris(1,10-phenanthroline-N1,N10)iron sulphate