Learn More
Solution de sulfate d’ammonium ferrique R2 selon la pharmacopée européenne (PE), étalon de conductivité Reagecon
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
Description
- Réactif de la pharmacopée européenne, solution
- Produit stable très pur développé et testé pour les applications de la pharmacopée européenne (EP).
- Utilisé pour la préparation d’autres réactifs (4.1.1), la fabrication de récipients (3.1) et comme réactif dans l’exécution des tests décrits dans plusieurs monographies de la PE
- Ce réactif EP Reagecon est précis, stable et reproductible.
- La stabilité est prouvée (ouverte ou non ouverte) pour la durée de conservation de ce produit.
Spécification
Spécification
Conditionnement | Flacon en PEHD GL45 |
Forme physique | Liquide |
Technique | Test EP |
Quantité | 1 L |