Learn More
Thermo Scientific™ Eco24I (BanII) (10 U/μL)
Coupez aux sites GRGCY^C avec l’enzyme de restriction Eco24I (BanII), qui fonctionne de manière optimale à 37°C dans le tampon Tango (isoschizomères : BanII, EcoT38I, FriOI).
Marque:  Thermo Scientific™ ER0281
61.32 EUR valable jusqu'au 2025-07-04
Utilisez le code promo "24108" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 10140830
  • 84.00€ / 1500 unités
Prenez soin de vos progrès
Utilisez le code promo 24108 lors de la validation de la commande
Voir les promotions disponibles
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
ADN Lambda digéré avec Eco24I (Banll), 0,7 % d’agarose, 7 sites de clivage
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
Points clés
  • Qualité supérieure : contrôle de qualité rigoureux et processus de fabrication de pointe du secteur
  • Système à cinq tampons avec code couleur pratique
  • Comprend un tampon Tango universel pour les digestions doubles
  • BSA prémélangé dans des tampons de réaction
  • Large sélection de spécificités d’endonucléases de restriction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
10 U/μl
Eco24I (BanII)
Oui
Non
Enzyme de restriction
Non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation CpG
Tampon 10X Tango
37°C
1,500 units
Clonage traditionnel
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.