Learn More
Thermo Scientific™ CpoI (RsrII) (10 U/μL)
The CpoI (RsrII) restriction enzyme recognizes CG^GWCCG sites and cuts best at 37°C in Tango buffer (Isoschizomers: CspI, Rsr2I, RsrII).
170.00CHF - 652.00CHF
Specifica
Concentrazione 10 U/μL
Methylation Sensitivity CpG Methylation-Sensitive, Not Dam Methylation-Sensitive, Not Dcm Methylation-Sensitive
Enzyme CpoI (RsrII)
Compatible Buffer 10X Buffer Tango
Sensitive to Heat Inactivation Yes
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10319709
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
ER0741
200 units
170.00CHF
200 unità
Solo null disponibili
In stock
Aggiungi al carrello
10528160
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific™
ER0742
1,000 units
652.00CHF
1000 unità
Solo null disponibili
Spedizione stimata: 28-07-2025
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Conventional restriction endonucleases are a large collection of high quality restriction enzymes, optimized to work in one of the buffers of the Five Buffer System. In addition, the universal Tango buffer is provided for convenience in double digestions. All of the enzymes exhibit 100% activity in the recommended buffer and reaction conditions. To ensure consistent performance, Thermo Scientific restriction enzyme reaction buffers contain premixed BSA, which enhances the stability of many enzymes and binds contaminants that may be present in DNA preparations.
Highlights
  • Superior quality -stringent quality control and industry leading manufacturing process
  • Convenient color-coded Five Buffer System
  • Includes universal Tango buffer for double-digestions
  • BSA premixed in reaction buffers
  • Wide selection of restriction endonuclease specificities
Specifica
Specifica
10 U/μL
CpoI (RsrII)
Yes
No
Traditional Cloning
CpG Methylation-Sensitive, Not Dam Methylation-Sensitive, Not Dcm Methylation-Sensitive
10X Buffer Tango
37°C
Restriction Enzyme
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato