Learn More
Masterflex™ Adaptateur fileté femelle
Conçu pour un assemblage rapide et facile sans outils
Marque:  Masterflex™ 31702-20
Code produit. 11719799
  • 33.80€ / 10 pièces
Il en reste null
Expédition estimée: 19-08-2025
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Associez ces raccords simples et économiques à une tubulure flexible pour les applications à basse pression (généralement moins de 30 psi).
  • Les raccords cannelés sont disponibles en plusieurs tailles, matériaux et configurations, allant des connecteurs droits aux raccords ramifiés en passant par les adaptateurs filetés coudés.
  • Un certificat gratuit de conformité de résine est disponible pour de nombreuses formulations.
Spécification
Spécification
Cannelure x NPT(F)
10/boîte
Adaptateur fileté femelle 1/4 in x 1/4 in
Nylon
Oxyde d’éthylène