Learn More
FCGR2A / CD32a Mouse anti-Human, Clone: 1D3F1, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène FCGR2A / CD32a
Clone 1D3F1
Concentration 1 mg/mL
Applications Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
16808495
Afficher les documents
Proteintech
66529-1-IG-20UL
20 μL
145.00€
20µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
16898485
Afficher les documents
Proteintech
66529-1-IG-150UL
150 μL
410.00€
150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description
Description
This gene encodes one member of a family of immunoglobulin Fc receptor genes found on the surface of many immune response cells. The protein encoded by this gene is a cell surface receptor found on phagocytic cells such as macrophages and neutrophils, and is involved in the process of phagocytosis and clearing of immune complexes. Alternative splicing results in multiple transcript variants.
Spécification
Spécification
FCGR2A / CD32a
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
CD32, CD32A, CDw32, Fc gamma RII a, Fc gamma RIIa, FCG2, FcGR, FCGR2, FCGR2A, FCGR2A1, FcRII a, IGFR2, IgG Fc receptor II a
FCGR2A
IgG2b
Protein A
Antibody
1D3F1
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Mouse
Human
P12318
2212
FCGR2A / CD32a Fusion Protein Ag25878
Primary
-20°C
FCGR2A