Learn More
FBXO2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48CHF - 385.92CHF
Spécification
Antigène | FBXO2 |
---|---|
Concentration | 0.13 mg/mL |
Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16803304
|
Proteintech
14590-1-AP-20UL |
20 μL |
136.48CHF
20µL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
16893294
|
Proteintech
14590-1-AP-150UL |
150 μL |
385.92CHF
150µL |
En stock
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Vous avez déjà un compte ? Connectez-vous pour voir vos prix et disponibilités. Nouveau ici ? Inscrivez-vous dès aujourd'hui ! |
||||
Description
This gene encodes a member of the F-box protein family which is characterized by an approximately 40 amino acid motif, the F-box. The F-box proteins constitute one of the four subunits of the ubiquitin protein ligase complex called SCFs (SKP1-cullin-F-box), which function in phosphorylation-dependent ubiquitination. The F-box proteins are divided into 3 classes: Fbws containing WD-40 domains, Fbls containing leucine-rich repeats, and Fbxs containing either different protein-protein interaction modules or no recognizable motifs. The protein encoded by this gene belongs to the Fbxs class. This protein is highly similar to the rat NFB42 (neural F Box 42 kDa) protein which is enriched in the nervous system and may play a role in maintaining neurons in a postmitotic state.Spécification
FBXO2 | |
Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Human, Mouse | |
Q80UW2, Q9UK22 | |
230904, 26232, 85273 | |
FBXO2 Fusion Protein Ag6122 | |
Primary | |
-20°C | |
FBXO2 |
0.13 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
F box only protein 2, F box protein 2, FBG1, Fbs1, FBX2, FBXO2, NFB42 | |
Fbxo2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |