Learn More
FBX15 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | FBX15 |
---|---|
Concentration | 0.21 mg/mL |
Applications | Western Blot |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16821034
|
Proteintech
13024-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16811034
|
Proteintech
13024-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This antibody is expected detect both isoforms.
Members of the F-box protein family, such as FBXO15, are characterized by an approximately 40-amino acid F-box motif. SCF complexes, formed by SKP1.Spécification
FBX15 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q8NCQ5, Q9QZN0 | |
201456, 50764 | |
FBX15 Fusion Protein Ag3564 | |
Primary | |
-20°C | |
FBXO15 |
0.21 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
F box only protein 15, F box protein 15, FBX15, FBXO15 | |
Fbxo15 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |