Learn More
Thermo Scientific™ FastRuler DNA Ladders, ready-to-use
Thermo Scientific FastRuler DNA Ladders are engineered for fast and convenient sizing and approximate quantification of double stranded DNA fragments.
87.50€ - 103.00€
Spécification
Type de gel | Agarose |
---|---|
Prêt à charger | Oui |
Compatibilité du gel | Gels d’agarose |
Concept écologique | Emballage durable |
Gamme de produits | FastRuler |
Code produit | Marque | Plage de dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Plage de dimensions | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10410280
![]() |
Thermo Scientific™
SM1233 |
10 bp à 200 bp |
103.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10528740
![]() |
Thermo Scientific™
SM1103 |
50 bp à 1500 bp |
90.00€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10190740
![]() |
Thermo Scientific™
SM1113 |
100 bp à 5000 bp |
87.50€
1000µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10669320
![]() |
Thermo Scientific™
SM1123 |
500 bp à 10000 |
90.25€
2 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Thermo Scientific FastRuler DNA Ladders is a fast and convenient tool for double-stranded DNA sizing during electrophoresis. It's specifically engineered for rapid sizing and approximate quantification of DNA on both conventional agarose gels and high-throughput E-Gels (in 48- and 96-well formats).
The ladder is a mixture of five blunt-ended chromatography-purified individual DNA fragments. This allows you to achieve precise results faster, saving valuable lab time.
Highlights
- Variety of available ranges (from ultra-low to high- range)
- Fast separation (8 to 14 min)
- Short separation distance (10 to 20 mm)
- Sharp bands, easy-to-remember fragment sizes and quantities
- Ready-to-use: premixed with 6X MassRuler DNA Loading Dye for direct loading
- Stable at room temperature for up to 24 months
Sustainability features
Ready-to-use FastRuler DNA ladders can be stored at room temperature for up to 24 months. The ladder is shipped at ambient temperature, using optimized right-sized packaging and 100% recyclable packaging reducing waste.
Spécification
Agarose | |
Gels d’agarose | |
FastRuler |
Oui | |
Emballage durable |
Safety and Handling
missing translation for 'shelfLife' : 24 months when stored at room temperature.