Learn More
Thermo Scientific Chemicals Vert FAST FCF, réactif d’électrophorèse
CAS: 2353-45-9 | C37H34N2Na2O10S3, C37H34N2Na2O10S3 | 808.84 g/mol
Marque: Thermo Scientific Chemicals J66570.06
Quantité | 5 g |
---|
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
2353-45-9 | |
C37H34N2Na2O10S3 | |
C.I.42053 |
Spécification
2353-45-9 | |
C37H34N2Na2O10S3 | |
≈290°C (déc.) | |
[Na+].[Na+].CCN(CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(C=C1)[C+](C1=CC=C(C=C1)N(CC)CC1=CC=CC(=C1)S([O-])(=O)=O)C1=CC=C(O)C=C1S([O-])(=O)=O | |
808.84 | |
Hygroscopique | |
Poudre |
808,86 | |
5718212 | |
XJBPDZVCYTYRIN-UHFFFAOYSA-L | |
disodium bis(4-{ethyl[(3-sulfonatophenyl)methyl]amino}phenyl)(4-hydroxy-2-sulfonatophenyl)methylium | |
5 g | |
C.I.42053 |
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.