Learn More
Fast Garnet GBC Base, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
43.30€
Identifiants chimiques
CAS | 97-56-3 |
---|---|
Formule moléculaire | C14H15N3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 225.295 |
Numéro MDL | MFCD00007733 |
Clé InChI | PFRYFZZSECNQOL-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | 2-Aminoazotoluene, 4'-Amino-2, 3'-dimethylazobenzene, C.I. 11160, Solvent Yellow 3 |
CID PubChem | 7340 |
Nom IUPAC | 2-méthyl-4-[(2-méthylphényl)diazényl]aniline |
SMILES | CC1=CC=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)N)C |
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
97-56-3 | |
225.295 | |
PFRYFZZSECNQOL-UHFFFAOYSA-N | |
7340 | |
CC1=CC=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)N)C |
C14H15N3 | |
MFCD00007733 | |
2-Aminoazotoluene, 4'-Amino-2, 3'-dimethylazobenzene, C.I. 11160, Solvent Yellow 3 | |
2-méthyl-4-[(2-méthylphényl)diazényl]aniline |
Spécification
Fast Garnet GBC base | |
97-56-3 | |
C14H15N3 | |
MFCD00007733 | |
15, 415 | |
PFRYFZZSECNQOL-UHFFFAOYSA-N | |
CC1=CC=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)N)C | |
225.295 | |
225.29 | |
Flacon en verre | |
Rouge à marron |
97% | |
97% | |
NH2C6H3(CH3)N=NC6H4CH3 | |
16, 344 | |
2-Aminoazotoluene, 4'-Amino-2, 3'-dimethylazobenzene, C.I. 11160, Solvent Yellow 3 | |
Authentique | |
2-méthyl-4-[(2-méthylphényl)diazényl]aniline | |
7340 | |
≥96.0% | |
Complies | |
Poudre cristalline |
Safety and Handling
Déclaration GHS H :
Peut provoquer une allergie cutanée.
Peut provoquer le cancer.
GHS P Statement:
Wear eye protection/face protection.
Obtain special instructions before use.
IF exposed or concerned: Get medical advice/attention.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
danger
missing translation for 'einecsNumber' : 202-591-2
missing translation for 'rtecsNumber' : XU8800000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Fast Garnet GBC base
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
- H350-Peut provoquer le cancer.
- H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.