Learn More
Memmert™ Surveillance de la vitesse du ventilateur pour UF450plus
Surveillance de la vitesse du ventilateur avec arrêt de la fonction de chauffage et une alarme en cas de défaillance.
Marque:  Memmert™ UF450plusV4
Code produit. 17559415
  • 226.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 23-06-2025
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Avec arrêt du chauffage
  • Avec alarme
Spécification
Spécification
Étuve UF450plus
Surveillance de la vitesse du ventilateur
Interrupteur et alarme
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales