Learn More
FAM49B Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 20127-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16829624
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
Spécification
Spécification
FAM49B
Polyclonal
Unconjugated
FAM49B
BM 009, FAM49B, L1, Protein FAM49B
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
223601, 299909, 51571
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.13 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q921M7, Q9NUQ9
FAM49B
FAM49B Fusion Protein Ag13939
150 μL