Learn More
Invitrogen™ FAM™ Dye-Labeled Anti-miR™ Negative Control #1
FAM™ Dye-Labeled Anti-miR™ Negative Control #1
Marque: Invitrogen™ AM17012
222.44 EUR valable jusqu'au 2025-06-30
Utilisez le code promo "24108" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Un inhibiteur synthétique de micro-ARN marqué au colorant FAM™ pour l’analyse fonctionnelle de micro-ARN. 5 nmol est fourni, purifié et prêt à être transfecté. Les inhibiteurs Anti-miR™ miRNA Invitrogen™ sont des acides nucléiques simple brin chimiquement modifiés, conçus pour se lier spécifiquement aux molécules de microARN endogènes (miARN) et les inhiber. Ces inhibiteurs prêts à l’emploi peuvent être introduits dans les cellules à l’aide de paramètres de transfection ou d’électroporation similaires à ceux utilisés pour les ARNsi. FAM™ Dye Labeled Anti-miR™ Negative Control #1 est une molécule qui imite l’anti-miR en séquence aléatoire et qui a été testée en profondeur dans des lignées cellulaires et des tissus humains. Elle a été validée comme ne produisant pas d’effets identifiables sur la fonction connue des micro-ARN. On l’utilise pour surveiller l’efficacité de la transfection dans les expériences de transfection à l’aide d’inhibiteurs de micro-ARN anti-miR. Le marquage fluorescent permet d’observer directement l’absorption, la distribution et la localisation cellulaires du contrôle. La molécule est marquée à son extrémité 5’ et présente la même séquence d’oligonucléotides que le contrôle négatif n°1 de l’inhibiteur de micro-ARN anti-miR™ non marqué (réf. AM17010).Produits accessoires :
Les inhibiteurs micro-ARN anti-miR™ (réf. AM17000 et AM17001) sont également disponibles. Pour sélectionner la séquence et l’ordre de votre ARNmi, consultez GeneAssist™ miRNA Workflow Builder. Les contrôles négatifs anti-miR™ marqués au colorant CY™3 (réf. AM17011) sont disponibles. Le kit de démarrage Pre-miR™ miRNA Starter Kit (réf. AM1540) peut être utilisé pour optimiser la transfection des précurseurs de miARN Pre-miR™.
Spécification
L’ARNmi anti-miR™ est fourni sous forme sèche dans un tube unique, avec de l’eau sans nucléase pour la remise en suspension, et doit être stocké à –20°C. Il est garanti pendant 1 an lorsqu’il est stocké séché à une température de –20°C. | |
Inhibiteur de miARN | |
Analyse de miARN et d’ARN non codant | |
Ambion™, Anti-miR™, FAM™ | |
HPLC | |
Glace carbonique |
Contrôle négatif | |
souris, rat, Humain | |
FAM | |
Inhibiteur de miARN | |
5 nmol |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu