Learn More
Memmert™ Protection étendue contre la surchauffe pour UN30
Protection étendue contre la surchauffe avec capteur Pt100 intégré pour une surveillance indépendante de la température.
Marque:  Memmert™ UN30A6
Code produit. 17520056
  • 195.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 13-06-2025
Découvrez plus d'offres spéciales
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
  • Accessoires
  • Avec capteur Pt100 intégré
  • Pour les modèles avec SingleDISPLAY
Spécification
Spécification
Étuve UN30
Capteur Pt100 intégré
Suggestions de produits
Suggestions de produits
Vidéos
FDS
Documents
Documents
Certificats
Offres spéciales
Offres spéciales