Learn More
EXOG Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marque:  Proteintech 21523-1-AP-150UL
 Afficher plus de versions de ce produit
Code produit. 16821115
  • 410.00€ / 150µL
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Description
Description
This gene encodes an endo/exonuclease with 5′-3′ exonuclease activity. The encoded enzyme catalyzes the hydrolysis of ester linkages at the 5′ end of a nucleic acid chain. This enzyme is localized to the mitochondria and may play a role in programmed cell death. Alternatively spliced transcript variants have been described. A pseudogene exists on chromosome 18.
Spécification
Spécification
EXOG
Polyclonal
Unconjugated
EXOG
Endo G like 1, ENDOGL1, ENDOGL2, Endonuclease G like 1, ENGL, ENGL a, ENGL B, EXOG, Nuclease EXOG, mitochondrial
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
208194, 301062, 9941
-20°C
Liquid
Western Blot
0.23 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8C163, Q9Y2C4
EXOG
EXOG Fusion Protein Ag16122
150 μL